Double spatulas, Chattaway type
235 mm, 70 mm, 10 mm
Codice catalogo BOCH3145
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifiche
- Lunghezza:235 mm
- Seq:05
- Larghezza lama:10 mm
- Lunghezza lama:70 mm
Stainless steel 18/10.