Double spatulas, Chattaway type
125 mm, 40 mm, 7 mm
Codice catalogo BOCH3141
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifiche
- Lunghezza:125 mm
- Larghezza lama:7 mm
- Lunghezza lama:40 mm