Double spatulas, round, bent
With two broader ends, 210 mm, 25 mm, 12 mm
Codice catalogo 231-1044
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Specifiche
- Descrizione:With two broader ends
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:12 mm
- Lunghezza lama:25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..