Double spatulas, round, bent
With two small ends, 210 mm, 12 mm, 5 mm
Codice catalogo 231-0612
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Specifiche
- Descrizione:With two small ends
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:5 mm
- Lunghezza lama:12 mm