Piattaforme elevatrici da laboratorio
160×130 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, blu, manopola di regolazione
Codice catalogo 245-0032
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
- Ergonomic knob, rounded and user friendly
- Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
- Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Specifiche
- Max. Capacità di carico statico:30 kg
- Dimensioni lastra:160×130 mm
- con:manopola di regolazione
- Altezza di lavoro:60 - 275 mm
- Colore:blu
- Max. capacità di carico dinamico:7 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mmBardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm245-0026Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 67.80