Orders LinkContactUsLinkComponent
Piattaforme elevatrici da laboratorio
Piattaforme elevatrici da laboratorio
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 75 - 400 mm, verde, manopola di regolazione
Catalog # 245-0036
Supplier:   BOCHEM
Piattaforme elevatrici da laboratorio
Catalog # 245-0036
Supplier:  BOCHEM
Piattaforme elevatrici da laboratorio
Piattaforme elevatrici da laboratorio
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 75 - 400 mm, verde, manopola di regolazione
Price
SFr. 307.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
  • Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Specifications
  • Max. Capacità di carico statico:
    30 kg
  • Dimensioni lastra:
    200×200 mm
  • con:
    manopola di regolazione
  • Altezza di lavoro:
    75 - 400 mm
  • Colore:
    verde
  • Max. capacità di carico dinamico:
    7 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 245-0026
    Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 67.80