Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Codice catalogo BOCH3532
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Seq:03
- Larghezza lama:20 mm
- Lunghezza lama:50 mm