Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Codice catalogo 231-1288
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Blade made from stainless steel 18/10, handle made from wood.
- Flexible blade
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:15 mm
- Lunghezza lama:50 mm