Spoons, POLY
Sharply oblique, 190 mm, 25×20 mm
Codice catalogo 231-1261
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Specifiche
- Descrizione:Sharply oblique
- Lunghezza:190 mm
- Seq:03
- Dimensioni cucchiaio:25×20 mm