Spoons, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
Codice catalogo 231-1297
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Specifiche
- Descrizione:Oblique
- Lunghezza:300 mm
- Seq:09
- Dimensioni cucchiaio:65×28 mm