Orders LinkContactUsLinkComponent
Microspatole doppie
Microspatole doppie
200 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Codice catalogo 231-0561
Nome del fornitore:   BOCHEM
Microspatole doppie
Codice catalogo 231-0561
Nome del fornitore:  BOCHEM
Microspatole doppie
Microspatole doppie
200 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Price
SFr. 6.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Spatole doppie per un'ampia gamma di impieghi.
  • Un'estremità con microcucchiaio o sessola e un'estremità con microspatola
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida
Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Larghezza lama:
    5 mm
  • Dimensioni cucchiaio:
    9×5 mm
  • Lunghezza lama:
    40 mm