Laboratory jacks
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 75 - 400 mm, grigio, manopola di regolazione
Codice catalogo 245-0028
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
- Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
- Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
- Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
- Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
Certifications: DIN 12897
Specifiche
- Max. Capacità di carico statico:30 kg
- Dimensioni lastra:200×200 mm
- con:manopola di regolazione
- Altezza di lavoro:75 - 400 mm
- Colore:grigio
- Max. capacità di carico dinamico:7 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mmBardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm245-0026Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 67.80