Forceps
Curve, appuntite, 115 mm
Codice catalogo 232-0045
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, antimagnetic.
Specifiche
- Tipo:Curve, appuntite
- Lunghezza:115 mm