Wire baskets, square and rectangular
180×180×150 mm
Katalognr. BOCH10028
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
- Spot-welded grid 8×8×1 mm
- Reinforced edges
- Very good chemical and temperature resistance
Technische Daten
- L×P×A:180×180×150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..