Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops
120 mm, 32 mm
Codice catalogo BOCH12813
Nome del fornitore:   BOCHEM
Weighing scoops
Codice catalogo BOCH12813
Nome del fornitore:  BOCHEM
Weighing scoops
Weighing scoops
120 mm, 32 mm
Price
SFr. 9.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
Specifiche
  • Larghezza:
    32 mm
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Seq:
    04