Crogioli
50 ml, 45×45 mm, 1,5 mm
Codice catalogo BOCH8145
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Informazioni per l'ordine: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
- Ø×A:45×45 mm
- Capacità:50 ml
- Seq:12
- Spessore:1,5 mm