Orders LinkContactUsLinkComponent
Cestelli | Avantor
Cestelli
8 L, 285 mm, 210 mm
Codice catalogo 216-1603
Nome del fornitore:   BOCHEM
Cestelli
Codice catalogo 216-1603
Nome del fornitore:  BOCHEM
Cestelli
Cestelli
8 L, 285 mm, 210 mm
Price
SFr. 136.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specifiche
  • Capacità:
    8 L
  • Altezza:
    210 mm
  • Seq:
    05
  • Ø est.:
    285 mm