Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, with lid
Container, with lid
5000 ml, 285 mm, 175 mm
Codice catalogo BOCH8081
Nome del fornitore:   BOCHEM
Container, with lid
Codice catalogo BOCH8081
Nome del fornitore:  BOCHEM
Container, with lid
Container, with lid
5000 ml, 285 mm, 175 mm
Price
1 120.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10
  • Double walled
  • Stackable
  • With handle
Specifiche
  • Ø apertura:
    175 mm
  • Capacità:
    5000 ml
  • Altezza:
    285 mm