Treppiedi
Con piedi avvitati, ghisa temperata (zincata), 150×240 mm
BOCH5233
: BOCHEM
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
- Ø interno×A:150×240 mm
- Descrizione:Con piedi avvitati, ghisa temperata (zincata)