Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
231-0604
: BOCHEM
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
- Descrizione:Oblique
- Lunghezza:250 mm
- Seq:06
- Dimensioni cucchiaio:65×30 mm