Spoons, POLY
Oblique, 500 mm, 65×30 mm
Catalog # 231-0605
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Specifications
- Descrizione:Oblique
- Lunghezza:500 mm
- Seq:11
- Dimensioni cucchiaio:65×30 mm