Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
5,0 kg, 200×315×10 mm
Codice catalogo BOCH5038
Nome del fornitore:   BOCHEM
Stand bases
Codice catalogo BOCH5038
Nome del fornitore:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
5,0 kg, 200×315×10 mm
Price
SFr. 94.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifiche
  • L×P×A:
    200×315×10 mm
  • Peso:
    5,0 kg