Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods, with M10 thread
Stand rods, with M10 thread
12 mm, 1000 mm
Codice catalogo 241-3160
Nome del fornitore:   BOCHEM
Stand rods, with M10 thread
Codice catalogo 241-3160
Nome del fornitore:  BOCHEM
Stand rods, with M10 thread
Stand rods, with M10 thread
12 mm, 1000 mm
Price
SFr. 24.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, bare.
  • Lightweight, tough
  • With M10 thread
Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Lunghezza:
    1000 mm