Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, non-threaded
12 mm, 1000 mm
Codice catalogo 765-0094
Nome del fornitore:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Codice catalogo 765-0094
Nome del fornitore:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 1000 mm
Price
SFr. 20.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Lunghezza:
    1000 mm
  • Seq:
    05