Retort rods, with M10 thread
13 mm, 1250 mm, M10
Codice catalogo BOCH5174
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifiche
- Ø:13 mm
- Filettatura:M10
- Lunghezza:1250 mm
- Seq:14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..