Hydrometers
Hydrometer for sodium hydroxide, 25 - 50 %, 1 %, 270 mm
Codice catalogo AMARH860666
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer for sodium hydroxide
- Lunghezza:270 mm
- Seq:10
- Divisione:1 %
- Range di misura:25 - 50 %