Diffraction/transmission gratings
Transmission grating 600 lines/mm
Codice catalogo BINH1003079
Marketsource
Nome del fornitore: 3B Scientific
Diffraction/transmission gratings
Codice catalogo BINH1003079
Nome del fornitore: 3B Scientific
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Transmission grating for spectroscopic examinations and for experiments on diffraction and interference. Suitable to resolve the sodium D lines.
- Mounted on glass carrier
- Dimensions: 38×50 mm
Specifiche
- Descrizione:Transmission grating 600 lines/mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..