Rotori
Fixed angle rotor 1015, 12×15 ml conical tubes, 6000 min-1, 4146 ×g, for use with MIKRO 220 / 220R
Codice catalogo HETT1015
Nome del fornitore: Hettich
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Fixed angle rotor 1015, 12×15 ml conical tubes, 6000 min-1, 4146 ×g, for use with MIKRO 220 / 220R
- Cat. No.:HETT1015
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)