Stoppers, rubber, red, different sizes
35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Codice catalogo 217-0699
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Specifiche
- Ø inferiore:31,0 mm
- Ø superiore:38,0 mm
- Altezza:35,0 mm
- Seq:26