Micro double spatulas
100 mm, 35 mm, 8 mm
Codice catalogo 231-1273
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Nickel. Spatola multiuso estremamente versatile.
- Manico rotondo, un'estremità piatta l'altra rotonda
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Larghezza lama:8 mm
- Lunghezza lama:35 mm