Stopcocks, miniature
Miniature stopcocks with three female thread connection, 0,8 mm, 1,6 mm, UNF ¼" 28 G (male or female thread)
Codice catalogo BOHLF731-06
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
- Temperature resistance from -200 to 205°C
- Universally chemical resistant
- Pressure upto 8 bar
Specifiche
- Filettatura:UNF ¼" 28 G (male or female thread)
- Descrizione:Miniature stopcocks with three female thread connection
- Per tubo con Ø interno:0,8 mm
- per tubo con Ø esterno:1,6 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..