Dressing scissors
Smussata, 155 mm
Katalognr. BOCH4108
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Designed for rough handling
Technische Daten
- Tipo:Smussata
- Lunghezza:155 mm
- Seq:09
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.