Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing scissors
Dressing scissors
Definito/smussato, 160 mm
Codice catalogo BOCH4102
Nome del fornitore:   BOCHEM
Dressing scissors
Codice catalogo BOCH4102
Nome del fornitore:  BOCHEM
Dressing scissors
Dressing scissors
Definito/smussato, 160 mm
Price
SFr. 8.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling
Specifiche
  • Tipo:
    Definito/smussato
  • Lunghezza:
    160 mm
  • Seq:
    03