Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 6 °Bé, 0,1, 250 mm
Codice catalogo AMARH842358
Nome del fornitore:   Amarell
Baumé hydrometers
Codice catalogo AMARH842358
Nome del fornitore:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 6 °Bé, 0,1, 250 mm
Price
36.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specifiche
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    0,1
  • Range di misura:
    0 - 6 °Bé