Accessori
Unità a luce trasmessa S con guida di luce (Lר = 8×1000 mm) e due riflettori scorrevoli
630-0214
: ZEISS
- Descrizione:Unità a luce trasmessa S con guida di luce (Lר = 8×1000 mm) e due riflettori scorrevoli
- Seq:12