Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Codice catalogo 217-0698
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Scheda dati
Drawing_DRWG00
Disegno tecnico
Specifiche
- Ø inferiore:29,0 mm
- Ø superiore:35,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:22