Orders LinkContactUsLinkComponent
Push-in caps for tubes
Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø×H; 17×8,5 mm, naturale
Codice catalogo SEMA1463
Nome del fornitore:   SEMADENI
Push-in caps for tubes
Codice catalogo SEMA1463
Nome del fornitore:  SEMADENI
Push-in caps for tubes
Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø×H; 17×8,5 mm, naturale
Price
18.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Specifiche
  • Colore:
    naturale
  • Descrizione:
    Caps, Ø×H; 17×8,5 mm
  • Materiale:
    LDPE
  • Seq:
    15