Orders LinkContactUsLinkComponent
Lampada UV portatile | Avantor
Lampada UV portatile
UVG-54, 254 nm, 6 W
Katalognr. 732-1109
Lampada UV portatile
Katalognr. 732-1109
Lampada UV portatile
Lampada UV portatile
UVG-54, 254 nm, 6 W
Preis
SFr. 453.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le lampade manuali UV sono utili strumenti di laboratorio per impiego universale. L'uso del supporto opzionale consente di avere le mani libere. Sono inoltre disponibili tubi di ricambio.
  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)
W×D×H: 81×378×64 mm.
Weight: 0,9 kg.
Dokumente
Technische Daten
  • Seq:
    02
  • Modello:
    UVG-54
  • Prestazioni:
    6 W
  • Lunghezza d'onda:
    254 nm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-2420
    Tubo UV a onde corte/lunghe di ricambio
    254/365 nm
    6 W
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 51.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 730-1015
    Tubo UV di ricambio a onde medie
    302 nm
    6 W
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 65.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Per
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0717
    Porta-filtro
    UVGL-58
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0710
    Tubo UV di ricambio a onde corte
    254 nm
    6 W
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 51.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0711
    Tubo UV di ricambio a onde lunghe
    365 nm
    6 W
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 730-1036
    Stativo lampada 65×190×124 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 130.00