Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
Crogioli
10 ml, 25×30 mm, 0,5 mm
Codice catalogo BOCH8101
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo BOCH8101
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
10 ml, 25×30 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 63.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    25×30 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Seq:
    02
  • Spessore:
    0,5 mm