Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Codice catalogo BOCH8001
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Specifiche
- Descrizione:Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
- Altezza:425 mm
- Seq:2