Valvole monodirezionali
7,6 - 10 mm ID
Codice catalogo 229-3330
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, trasparente. Impediscono la caduta di pressione o il riflusso. Pressione di lavoro massima 2 bar e pressione di lavoro minima 0,07 bar a temperatura ambiente (20 °C).
- Ottima resistenza agli agenti chimici
- Ottima termostabilità , sterilizzabili in autoclave
- Con estremità coniche per un fissaggio sicuro dei tubi flessibili
Documents
CoC Non-Return Valves.pdf
Dichiarazione di conformità
Specifiche
- Dimensione del tubo:7,6 - 10 mm ID