Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana a cupola, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Vetro, Referid®, Diaframma aperto ad anello KPG, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Catalog # 662-1216
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 8281 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana a cupola
- Materiale:Vetro
- Seq:23
- Diafr.:Diaframma aperto ad anello KPG
- Elettrolita:Referid®
- Temperatura:0...+100 °C
- pH:2 - 13