Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
Bottiglia in alluminio, 5 L
Codice catalogo 26192.361
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
Codice catalogo 26192.361
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  109-66-0
n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
Bottiglia in alluminio, 5 L
Numero CAS:  109-66-0
Price
SFr. 265.00
Log in per disponibilità
1 * 5 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Pentane
  • Numero CAS:109-66-0
  • Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • IndexMerck:13,07193
  • Punto di ebollizione:35…36 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–130 °C
  • Densità:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–40 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia in alluminio
  • Conf:
    5 L
Specifiche