Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL

Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL

Bidone in plastica, 5 kg
Codice catalogo 25162.361
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL
Codice catalogo 25162.361
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  7487-88-9
Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL
Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL

Bidone in plastica, 5 kg

Numero CAS:  7487-88-9
Price
SFr. 211.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
  • Numero CAS:7487-88-9
  • Formula:MgSO₄
  • Numero MDL:MFCD00011110
  • Molecular Weight:120.37 g/mol
  • IndexMerck:12,05731
  • Punto di fusione:1127 °C
  • Densità:2,65 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-298-2
Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Titolo:
    Min. 95 %

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bidone in plastica
  • Conf:
    5 kg

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..