Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimetilformammide ≥98%, TECHNICAL
bottiglia in plastica, 5 L
Codice catalogo 23469.367
Infiammabile
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
N,N-Dimetilformammide ≥98%, TECHNICAL
Codice catalogo 23469.367
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  68-12-2
N,N-Dimetilformammide ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimetilformammide ≥98%, TECHNICAL
bottiglia in plastica, 5 L
Numero CAS:  68-12-2
Price
SFr. 147.00
Log in per disponibilità
1 * 5 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Numero CAS:68-12-2
  • Formula:HCON(CH₃)₂
  • Numero MDL:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • IndexMerck:13,03269
  • Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–60,5 °C
  • Densità:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:57,5 °C (DIN 51755) (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Indice di rifrazione (20°C):
    1.429 - 1.431
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    5 L
Specifiche