Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
Fusto in plastica, 25 L
Codice catalogo 20903.461
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
Codice catalogo 20903.461
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 67-56-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Numero CAS:67-56-1
- Formula:CH₃OH
- Numero MDL:MFCD00004595
- Molecular Weight:32.04 g/mol
- IndexMerck:13,05984
- Punto di ebollizione:64,6 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–98 °C
- Densità:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:11 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3 (6.1),II
- REACH:01-2119433307-44
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951065)
Packaging Information
P20_VWRC20903.290_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20903.368_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20903.415_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20903.461_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20903.550_SPEC_EN.pdf
Product specification
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR Denatured Ethanol
Product Literature
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titolo:Min. 98,5 %
- Residuo di evaporazione:Max. 0,015 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:25 L
- Cat. No.:20903.461
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion