Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
bottiglia in plastica, 5 L
Catalog # 20903.368
Flammable
Toxic
Health
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Supplier:   VWR Chemicals
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
Catalog # 20903.368
Supplier:  VWR Chemicals
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  67-56-1
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
bottiglia in plastica, 5 L
CAS Number:  67-56-1
Price
SFr. 61.20
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Number:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • MDL Number:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Merck Index:13,05984
  • Boiling Pt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–98 °C
  • Density:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:11 °C (coppa chiusa)
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3 (6.1),II
  • REACH:01-2119433307-44
Specifications
Specification Test Results
  • Titolo:
    Min. 98,5 %
  • Residuo di evaporazione:
    Max. 0,015 %
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    5 L
  • Cat. No.:
    20903.368
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion