Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Fusto in metallo, 200 L
Catalog # 20063.558
Flammable
Irritant
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Supplier:   VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Catalog # 20063.558
Supplier:  VWR Chemicals
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  67-64-1
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Fusto in metallo, 200 L
CAS Number:  67-64-1
Price
SFr. 1’410.00
Log in for availability
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Number:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • MDL Number:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Boiling Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95,4 °C
  • Density:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<–20 °C (coppa chiusa)
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Specifications
Specification Test Results
  • Titolo:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Conforme
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Fusto in metallo
  • Conf:
    200 L
  • Cat. No.:
    20063.558
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.