Acetone ≥99%, TECHNICAL
Fusto in plastica, 25 L
Codice catalogo 20063.467
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Codice catalogo 20063.467
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 67-64-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- IndexMerck:13,00067
- Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95,4 °C
- Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Dokumente
Certificates
Cerca per numero di lotto10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Verpackungsinformationen
P20_VWRC20063.296_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.365_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.412_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.467_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.558_SPEC_EN.pdf
Produktspezifikation
More
SDS_IT_CH_VWRC20063 sds_VWRC20063
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktliteratur
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titolo:Min. 99 %
- IR Spectrum:Conforme
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:25 L
- Cat. No.:20063.467
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..