Casting dams, Owl™
Casting dam, 23 mm (L), DAM-23
Codice catalogo OWLADAM-23
Nome del fornitore: THERMO OWL SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Modello:DAM-23
- Descrizione:Casting dam, 23 mm (L)
- Seq:03
- Cat. No.:OWLADAM-23
- Dimensione gel largh.×lungh.:230×230 mm